Imprimer
Dichlorure d'éthylaluminium 0.9 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
185451000 185458000
185451000.EA 82.5 EUR
185451000. 185458000.
Dichlorure d'éthylaluminium 0.9 M dans l'heptane, AcroSeal®
Dichlorure d'éthylaluminium
Formule: C₂H₅AlCl₂
MW: 126.95 g/mol
Densité: 0.74 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000457
Numéro CAS: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
ONU: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 %
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)