(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
B25673.06
B25673.14
B25673.06EA
50.6
EUR
B25673.06
B25673.14
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 97%
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Purity: 97%
CAS No.: 2217-40-5
Molecular Formula: C10H13N
Formula Weight: 147.22
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₃N MW: 147.22 g/mol Point d'ébullition: 246…247 °C (714 mmHg) Densité: 1.026 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001740 Numéro CAS: 2217-40-5 EINECS: 218-712-7 |