Thulium standard solution, 1,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13824.AD
13824.AE
13824.AP
13824.ADEA
98.3
EUR
13824.AD
13824.AE
13824.AP
Thulium standard solution, 1,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons
Étalons cationiques
Standards de thulium
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certifications: Traçabilité NIST