Imprimer
Diborure de chrome ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
12570.14 12570.22
12570.14EA 80.3 EUR
12570.14 12570.22
Diborure de chrome ≥99% (base métaux)
Diborure de chrome
Purity: 99% CAS No.: 12007-16-8 Molecular Formula: CrB2 Formula Weight: 73.62 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016043
Formule: B₂Cr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016043
Numéro CAS: 12007-16-8
EINECS: 234-499-3