Imprimer
2,2,2',2'-Tétrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropane-1-ol 85+%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
117120250 117125000
ACRO117120250EA 34.1 EUR
ACRO117120250 ACRO117125000
2,2,2',2'-Tétrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropane-1-ol 85+%, grade Technique
2,2,2',2'-Tétrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropane-1-ol
Formule: C₁₀H₂₂O₇
MW: 254.28 g/mol
Point de fusion: 215…225 °C
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004691
Numéro CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 225 °C
GC ≥85.0 %
Hydroxyl value 1125 to 1325 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g