Imprimer
Azodicarboxylate de diisopropyle ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L10386.14 L10386.22
L10386.14EA 52.8 EUR
L10386.14 L10386.22
Azodicarboxylate de diisopropyle ≥94%
Azodicarboxylate de diisopropyle
Purity: 94% CAS No.: 2446-83-5 Molecular Formula: (CH3)2CHO2C-N=N-CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 202.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pungent Melting Point: 3-5° Boiling Point: 74-75°/0.3mm Beilstein Reference: 1912326 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00008875
Formule: C₈H₁₄N₂O₄
Point d'ébullition: 74…75 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 3…5 °C
Densité: 1.027
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Numéro MDL: MFCD00008875
Numéro CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
ADR: 9,III