N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
L08572.09
L08572.18
L08572.09EA
38.6
EUR
L08572.09
L08572.18
N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate ≥98%
N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate
Purity: 98%
CAS No.: 13515-93-0
Molecular Formula: CH3NHCH2CO2CH3.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 105° dec.
Beilstein Reference: 3677128
Formule:
C₄H₉NO₂·HCl MW: 139.58 g/mol Point de fusion: ∼ 105 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038876 Numéro CAS: 13515-93-0 EINECS: 236-853-2 |