Imprimer
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
305590100 305590500
ACRO305590100EA 36.2 EUR
ACRO305590100 ACRO305590500
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate 97%
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153.61 g/mol
Point de fusion: 123…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012506
Numéro CAS: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %