Imprimer
Malonate de potassium et de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
269550250 269551000 269555000
ACRO269550250EA 43.1 EUR
ACRO269550250 ACRO269551000 ACRO269555000
Malonate de potassium et de méthyle 98%
Malonate de potassium et de méthyle
Formule: C₄H₅KO₄
Point de fusion: >200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014021
Numéro CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %