Imprimer
Éther méthylique cyclopentyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
8.43949.0250EA 47.6 EUR
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
Éther méthylique cyclopentyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Éther méthylique cyclopentyle
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD08276401
Numéro CAS: 5614-37-9
ONU: 3271
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -140 °C
Flash Point 59.9 hPa (25 °C)
Refractive Index -1 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)