Imprimer
Nitrilotriacétate de trisodium monohydraté 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
147840250 147845000 147840025
ACRO147840250EA 29.9 EUR
ACRO147840250 ACRO147845000 ACRO147840025
Nitrilotriacétate de trisodium monohydraté 99+%
Nitrilotriacétate de trisodium monohydraté
Formule: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
MW: 275.1 g/mol
Point de fusion: >320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150789
Numéro CAS: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %