Imprimer
Triéthylènetétramine mélange d'isomères ≥95% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14392.0100 8.14392.0500
8.14392.0100EA 31.4 EUR
8.14392.0100 8.14392.0500
Triéthylènetétramine mélange d'isomères ≥95% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triéthylènetétramine
Formule: C₆H₁₈N₄
MW: 146.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008169
Numéro CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
ONU: 2259
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 12 °C
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 270 - 300 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 129 °C
Refractive Index 1.4971 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 7.2 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 335 °C