Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
35759.AD
35759.AE
35759.AP
35768.AE
38720.AD
38720.AE
38725.AP
35768.AD
35768.AP
38720.AP
38725.AD
38725.AE
45267.AE
35759.ADEA
96.8
EUR
35759.AD
35759.AE
35759.AP
35768.AE
38720.AD
38720.AE
38725.AP
35768.AD
35768.AP
38720.AP
38725.AD
38725.AE
45267.AE
Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Étalons
Étalons cationiques
Standards de titane
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certifications: Traçabilité NIST