Imprimer
Hafnium standard solution, 1,000 mg/L Hf in 5% hydrochloric acid (de HfOCl₂) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88069.AE 88069.AP
88069.AEEA 55.9 EUR
88069.AE 88069.AP
Hafnium standard solution, 1,000 mg/L Hf in 5% hydrochloric acid (de HfOCl₂) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'hafnium
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certifications: Traçabilité NIST