Imprimer
1,4-Dithianne-2,5-diol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
11970781-1KG 11970781-100G
MOLE11970781-1KGEA 0 EUR
MOLE11970781-1KG MOLE11970781-100G
1,4-Dithianne-2,5-diol
1,4-Dithianne-2,5-diol
Formule: C₄H₈O₂S₂
MW: 152.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006659
Numéro CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III