Imprimer
1,4-Dithianne-2,5-diol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
A14620.0B A14620.18 A14620.30
A14620.0BEA 315 EUR
A14620.0B A14620.18 A14620.30
1,4-Dithianne-2,5-diol 96%
1,4-Dithianne-2,5-diol
Purity: 96% CAS No.: 40018-26-6 Molecular Formula: C4H8O2S2 Formula Weight: 152.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 130° dec. Beilstein Reference: 104402 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006659
Formule: C₄H₈O₂S₂
MW: 152.24 g/mol
Point de fusion: ∼ 130 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00006659
Numéro CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III