Imprimer
Molybdenum standard solution, 1,000 mg/L Mo in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Mo) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
35764.AE 35764.AP
35764.AEEA 49.1 EUR
35764.AE 35764.AP
Molybdenum standard solution, 1,000 mg/L Mo in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Mo) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certifications: Traçabilité NIST