Imprimer
Hexachlororhodate de triammonium hydraté ≥99.99% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Rhodium(III)-ammonium chloride hydrate
11812.03 11812.06
11812.03EA 802 EUR
11812.03 11812.06
Hexachlororhodate de triammonium hydraté ≥99.99% (base métaux), Premion®
Hexachlororhodate de triammonium monohydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 15336-18-2 Molecular Formula: (NH4)3RhCl6.xH2O (x≈1) (formula not proven) Formula Weight: 369.74(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark red Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00003394
Formule: H₁₂Cl₆N₃Rh·H₂O
MW: 369.74 g/mol (anhy)
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003394
Numéro CAS: 15336-18-2
EINECS: 239-364-2