Imprimer
2-Bromo-4-méthylpyrimidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H54503.03 H54503.06 H54503.14
H54503.03EA 82.5 EUR
H54503.03 H54503.06 H54503.14
2-Bromo-4-méthylpyrimidine ≥97%
2-Bromo-4-méthylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 130645-48-6 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 45-50° MDL No.: MFCD04037883
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 45…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037883
Numéro CAS: 130645-48-6