Imprimer
Carbonate de benzyle et de succinimido ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CBZ-OSu (Z-OSu)
A12153.14 A12153.22
A12153.14EA 60.8 EUR
A12153.14 A12153.22
Carbonate de benzyle et de succinimido ≥98%
Carbonate de benzyle et de succinimido
Purity: 99% CAS No.: 13139-17-8 Molecular Formula: C12H11NO5 Formula Weight: 249.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 77-82° Beilstein Reference: 1387927 MDL No.: MFCD00005513
Formule: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249.22 g/mol
Point de fusion: 77…82 °C
Numéro MDL: MFCD00005513
Numéro CAS: 13139-17-8
EINECS: 236-075-3