Imprimer
Carbonate de benzyle et de succinimido 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
211170250 211171000 211175000
ACRO211170250EA 54.2 EUR
ACRO211170250 ACRO211171000 ACRO211175000
Carbonate de benzyle et de succinimido 98%
Carbonate de benzyle et de succinimido
Formule: C₁₂H₁₁NO₅
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005513
Numéro CAS: 13139-17-8
EINECS: 236-075-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Loss on drying ≤0.25 % (60 °C, 2 h, 1 mmHg)
Solubility (10 % in acetone) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥97.5 %