Imprimer
6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B25226.03 B25226.06 B25226.14
B25226.03EA 57.1 EUR
B25226.03 B25226.06 B25226.14
6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97
6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Purity: 97% CAS No.: 13575-75-2 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00134100
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206.24 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134100
Numéro CAS: 13575-75-2