Imprimer
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A15967.06 A15967.14 A15967.22
A15967.06EA 24.5 EUR
A15967.06 A15967.14 A15967.22
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥99%
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Purity: 99% CAS No.: 1078-19-9 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 171°/11mm Merck Reference: 14,6000 MDL No.: MFCD00001695
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point d'ébullition: 171 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001695
Numéro CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Merck Index: 14,6000