(2-Chlorophényl)acétone 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L09846.03
L09846.06
L09846.03EA
26.3
EUR
L09846.03
L09846.06
(2-Chlorophényl)acétone 96%
(2-Chlorophényl)acétone
Purity: 96%
CAS No.: 6305-95-9
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 102-103°/3mm
MDL No.: MFCD00045175
Formule:
C₉H₉ClO Point d'ébullition: 102…103 °C (3 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045175 Numéro CAS: 6305-95-9 |