Imprimer
Potassium chlorure 50 g/l en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potassiumchloride
18435.2000 18435.3000 18435.5020
KRAF18435.2000EA 0 EUR
KRAF18435.2000 KRAF18435.3000 KRAF18435.5020
Potassium chlorure 50 g/l en solution aqueuse pour analyses
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621