Imprimer
Thallium standard solution, 10,000 mg/L Tl in 5% nitric acid (de Tl) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14437.AD 14437.AE 14437.AP
14437.ADEA 86.1 EUR
14437.AD 14437.AE 14437.AP
Thallium standard solution, 10,000 mg/L Tl in 5% nitric acid (de Tl) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de thallium
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certifications: Traçabilité NIST