Neodymium standard solution, 1,000 mg/L Nd in 5% nitric acid (de Nd₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88081.AE
88081.AP
88081.AEEA
53.9
EUR
88081.AE
88081.AP
Neodymium standard solution, 1,000 mg/L Nd in 5% nitric acid (de Nd₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards de néodymium
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certifications: Traçabilité NIST