Lutetium standard solution, 1,000 mg/L Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
89886.AE
89886.AP
89886.AEEA
73.7
EUR
89886.AE
89886.AP
Lutetium standard solution, 1,000 mg/L Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards de lutécium
Molecular Formula: Lu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certifications: Traçabilité NIST