Imprimer
Potassium standard solution, 10,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14379.AD 14379.AE 14379.AP
14379.ADEA 108 EUR
14379.AD 14379.AE 14379.AP
Potassium standard solution, 10,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certifications: Traçabilité NIST