Iridium standard solution, 10,000 mg/L Ir in 20% hydrochloric acid (de IrCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
35752.AD
35752.AE
35752.AP
35752.ADEA
447
EUR
35752.AD
35752.AE
35752.AP
Iridium standard solution, 10,000 mg/L Ir in 20% hydrochloric acid (de IrCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons
Étalons cationiques
Standards d'iridium
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certifications: Traçabilité NIST