Imprimer
Calcium standard solution, 1,000 mg/L Ca in 5% nitric acid (from CaCO3) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88057.AE 88057.AP
88057.AEEA 45 EUR
88057.AE 88057.AP
Calcium standard solution, 1,000 mg/L Ca in 5% nitric acid (from CaCO3) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certifications: Traçabilité NIST