Imprimer
Méthylmalonate de diéthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
155141000 155145000
ACRO155141000EA 54.8 EUR
ACRO155141000 ACRO155145000
Méthylmalonate de diéthyle 99%
Méthylmalonate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009162
Numéro CAS: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure