Nickel standard solution, 1,000 mg/L Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13839.AD
13839.AE
13839.AP
13839.ADEA
61.1
EUR
13839.AD
13839.AE
13839.AP
Nickel standard solution, 1,000 mg/L Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons
Étalons cationiques
Standards de nickel
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifications: Traçabilité NIST