Imprimer
Molybdène 10000 mg/L dans une solution d'hydroxyde d'ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38726.AE 38726.AP
38726.AEEA 178 EUR
38726.AE 38726.AP
Molybdène 10000 mg/L dans une solution d'hydroxyde d'ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certifications: Traçabilité NIST