Imprimer
Dichlorure de phtaloyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
P0405-25G P0405-500G P0405-100G
TCIAP0405-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0405-25G TCIAP0405-500G TCIAP0405-100G
Dichlorure de phtaloyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dichlorure de phtaloyle
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 276°C
Point d'éclair: 151°C
Numéro MDL: MFCD00000666
Numéro CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07375
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd26e55e1856cde595d5076c16561ed3f9d5c58&vid=8cd26e55e1856cde595d5076c16561ed3f9d5c58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %