Imprimer
Dichlorure de phtaloyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21029.0050 8.21029.0250
8.21029.0050EA 36.1 EUR
8.21029.0050 8.21029.0250
Dichlorure de phtaloyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichlorure de phtaloyle
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000666
Numéro CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 281 °C
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5684 (20 °C, 589 nm)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)