Imprimer
Dibutylamine 260 g/l ∼2 mol/l toluene Isocyanate reaction
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
16571.4700 16571.2700 16571.3700
KRAF16571.4700EA 265 EUR
KRAF16571.4700 KRAF16571.2700 KRAF16571.3700
Dibutylamine 260 g/l ∼2 mol/l toluene Isocyanate reaction
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Point d'ébullition: 159
Point de fusion: -62
Point d'éclair: 43
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM