Imprimer
Dibutylamine 1 mol/l dans le chlorobenzène solution de réaction aux isocyanates
Fournisseur: Bernd Kraft
05168.4700 05168.2700 05168.3700
KRAF05168.4700EA 410 EUR
KRAF05168.4700 KRAF05168.2700 KRAF05168.3700
Dibutylamine 1 mol/l dans le chlorobenzène solution de réaction aux isocyanates
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM