Imprimer
Dibutylamine 1.5 mol/l (1.5 N) dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
05645.4700 05645.2700 05645.3700
KRAF05645.4700EA 355 EUR
KRAF05645.4700 KRAF05645.2700 KRAF05645.3700
Dibutylamine 1.5 mol/l (1.5 N) dans le methanol
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM