Imprimer
Dibutylamine 0.01 mol/l (0.01 N) dans le DMF
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
05636.2700 05636.3700 05636.4700
KRAF05636.2700EA 0 EUR
KRAF05636.2700 KRAF05636.3700 KRAF05636.4700
Dibutylamine 0.01 mol/l (0.01 N) dans le DMF
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Point d'ébullition: 159
Point de fusion: -62
Point d'éclair: 43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM