Imprimer
Dichlorure de malonyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
125280250 125281000
ACRO125280250EA 86.3 EUR
ACRO125280250 ACRO125281000
Dichlorure de malonyle 97%
Dichlorure de malonyle
Formule: C₃H₂Cl₂O₂
Point d'ébullition: 47 °C (15 mmHg)
Densité: 1.45 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000735
Numéro CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm