Imprimer
Potassium chlorure 2.5 M (2.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
14999.2000 14999.3000 14999.5000
KRAF14999.2000EA 0 EUR
KRAF14999.2000 KRAF14999.3000 KRAF14999.5000
Potassium chlorure 2.5 M (2.5 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8