Hexachlororhodate de tripotassium ≥99.99% (base métaux) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Potassium hexachlororhodate(III)
41013.01
41013.03
41013.06
41013.01EA
171
EUR
41013.01
41013.03
41013.06
Hexachlororhodate de tripotassium ≥99.99% (base métaux) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Hexachlororhodate de tripotassium
Purity: 99.99%
CAS No.: 13845-07-3
Molecular Formula: K3RhCl6
Formula Weight: 432.93
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192414
Formule:
Cl₆K₃Rh MW: 432.92 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192414 Numéro CAS: 13845-07-3 EINECS: 237-569-1 |