Imprimer
2-(Propyloxy)éthanol 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
418400010 418400050 418400000
ACRO418400010EA 66.7 EUR
ACRO418400010 ACRO418400050 418400000.
2-(Propyloxy)éthanol 98%, pur
2-(Propyloxy)éthanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Point de fusion: –70 °C
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072645
Numéro CAS: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
ONU: 1986
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %