Imprimer
Acétylcitrate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: O-Acetylcitric acid triethyl ester, Triethyl O-Acetylcitrate, Acetyltriethylcitrate, Triethyl 2-acetoxypropane-1,2,3-tricarboxylate
A0086-25G A0086-500G
TCIAA0086-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0086-25G TCIAA0086-500G
Acétylcitrate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Acétylcitrate de triéthyle
Formule: C₁₄H₂₂O₈
MW: 318.32 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Point d'éclair: 188°C
Numéro MDL: MFCD00049378
Numéro CAS: 77-89-4
EINECS: 201-066-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97877445405d41defc7570785d8913b2e3c4dedf&vid=97877445405d41defc7570785d8913b2e3c4dedf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %