Imprimer
Acide 6-fluoronicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
H55147.MD H55147.03
H55147.MDEA 53.8 EUR
H55147.MD H55147.03
Acide 6-fluoronicotinique ≥97%
Acide 6-fluoronicotinique
Purity: 97% CAS No.: 403-45-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 144-148° MDL No.: MFCD01859863
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859863
Numéro CAS: 403-45-2