Imprimer
1-(4-Chlorobenzyl)pipérazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H55337.03 H55337.06 H55337.14
H55337.03EA 34.4 EUR
H55337.03 H55337.06 H55337.14
1-(4-Chlorobenzyl)pipérazine ≥98%
1-(4-Chlorobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂
Point d'ébullition: 104…106 °C (0,1 mmHg)
Densité: 1,140
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040791
Numéro CAS: 23145-88-2
ONU: 3267
ADR: 8,III