Imprimer
Erbium (III) acétate tétrahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Erbium(III) acetate tetrahydrate
45897.14 45897.22
45897.14EA 101 EUR
45897.14 45897.22
Erbium (III) acétate tétrahydraté ≥99%
Erbium (III) acétate tétrahydraté
Purity: 99% CAS No.: 15280-57-6 Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O Formula Weight: 416.45 (344.39anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.114 Appearance: Pink Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013034
Formule: C₆H₉ErO₆·4H₂O
MW: 416.45 g/mol
Densité: 2.114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013034
Numéro CAS: 15280-57-6
EINECS: 247-067-4