Imprimer
Acide 3-chloroanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
A0786-25G A0786-5G
TCIAA0786-25GEA 200 EUR
TCIAA0786-25G TCIAA0786-5G
Acide 3-chloroanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-chloroanthranilique
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 194
Numéro MDL: MFCD00134229
Numéro CAS: 6388-47-2
EINECS: 228-996-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=388ddf089fc3554ed24feec53bd0b41c0035da4f&vid=1c0c4949e5ca0a499c6e5c21ce1f61c803aecbb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C