Imprimer
Acide 4-méthoxysalicylíque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
H55345.06 H55345.14
H55345.06EA 55.5 EUR
H55345.06 H55345.14
Acide 4-méthoxysalicylíque ≥98%
Acide 4-méthoxysalicylíque
Purity: 98%
CAS No.: 2237-36-7
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 158-159°
MDL No.: MFCD00002450
Formule: C₈H₈O₄
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002450
Numéro CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0